Learn More
3M™ Camici da laboratorio con cucitura overlock in polipropilene blu
Codice prodotto. 12991325
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 12991325
Marca: 3M™ 7000089701
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per applicazioni igieniche. Serie di camici da laboratorio monuso per visitatori 3M in polipropilene leggero.
  • Ideal for hygiene applications
  • 100% soft, breathable, and lightweight polypropylene
  • Zip fastener
  • Internal pocket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Camice da laboratorio
Size Large
Materiale Polipropilene
Colore Blu
Tipo di chiusura Zip
Stile polso Elastico
Monouso
Tipo di giuntura Serged
Misura petto (sistema imperiale) 36 to 38 in.
Misura petto (sistema metrico) da 91 a 97 cm
Certificazione/Conformità Categoria CE 1
Da utilizzare con (applicazione) Per manutenzione generale, ristorazione, fabbricazione di prodotti elettronici, laboratori
Include Tasca interna sul lato sinistro dell'utente (misure H 13 x L 12cm)
Tipo di imballaggio Confezione singola