Learn More
3M™ Camici da laboratorio con cucitura overlock in polipropilene blu
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Ideal for hygiene applications
- 100% soft, breathable, and lightweight polypropylene
- Zip fastener
- Internal pocket
Specifica
Specifica
| Product Type | Camice da laboratorio |
| Size | Large |
| Materiale | Polipropilene |
| Colore | Blu |
| Tipo di chiusura | Zip |
| Stile polso | Elastico |
| Monouso | Sì |
| Tipo di giuntura | Serged |
| Misura petto (sistema imperiale) | 36 to 38 in. |
| Misura petto (sistema metrico) | da 91 a 97 cm |
| Vedi altri risultati |