Learn More
Fisherbrand™ Micro ancorette di agitazione in PTFE gialle
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
2 mm
3 mm
Colore:
Blue
Giallo
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Red |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Quantità | 10/Pk. |
| Forma | Micro |
| Vedi altri risultati |