Learn More
Fisherbrand™ Micro ancorette di agitazione in PTFE gialle
Codice prodotto. 11567183 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
2 mm
3 mm
Colore:
Blue
Giallo
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11567183
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use when quick visual identification is highly important. Fisherbrand™ Color-coded Micro PTFE Stir Bar is available in three colors: blue, red, and yellow.
  • Color-coded, micro stirrer bars
  • For use where identification is of prime importance
  • Note: Colored PTFE coatings are not as inert as pure PTFE
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Blue
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 2 mm
Lunghezza (sistema metrico) 2 mm
Quantità 10/Pk.
Forma Micro