Learn More
Vitlab™ Becher graduato con scala in rilievo blu
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
Descrizione
- Highly transparent polypropylene beaker
- To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 210 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 5000 ml |
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Altezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Quantità | Confezione da 6 |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Sì |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | DIN EN 285 |
| Vedi altri risultati |