Learn More
Vitlab™ Becher graduato con scala in rilievo blu
Codice prodotto. 10709242
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
Codice prodotto. 10709242
Marca: Vitlab™ 440081
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Becher in polipropilene per numerose applicazioni generiche di laboratorio. I becher graduati con scala in rilievo blu VITLAB™ dispongono di una comoda impugnatura per una presa stabile e una scala in rilievo blu di facile lettura.
  • Highly transparent polypropylene beaker
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 70 mm
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità DIN EN 285
Scale Scala blu in rilievo