Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wraps, 88 gsm
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17891491 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10.2 x 10.2 cm (4 x 4 in.)
101.6 x 101.6 cm (40 x 40 in.)
114.3 x 114.3 cm (45 x 45 in.)
114.3 x 121.9 cm (45 x 48 in.)
121.9 x 121.9 cm (48 x 48 in.)
137.2 x 137.2 cm (54 x 54 in.)
137.2 x 182.9 cm (54 x 72 in.)
15.2 x 15.2 cm (6 x 6 in.)
152.4 x 152.4 cm (60 x 60 in.)
152.4 x 203.2 cm (60 x 80 in.)
20.3 x 20.3 cm (8 x 8 in.)
22.9 x 22.9 cm (9 x 9 in.)
22.9 x 30.5 cm (9 x 12 in.)
3.8 x 3.8 cm (1.5 x 1.5 in.)
30.5 x 30.5 cm (12 x 12 in.)
38.1 x 38.1 cm (15 x 15 in.)
45.7 x 45.7 cm (18 x 18 in.)
45.7 x 55.9 cm (18 x 22 in.)
50.8 x 50.8 cm (20 x 20 in.)
61 x 61 cm (24 x 24 in.)
7.6 x 7.6 cm (3 x 3 in.)
76.2 cm
76.2 x 76.2 cm (30 x 30 in.)
91.4 x 91.4 cm (36 x 36 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 3000
pezzi 50
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
17891491 3.8 x 3.8 cm (1.5 x 1.5 in.) pezzi 3000
17801501 76.2 cm pezzi 3000
17811501 7.6 x 7.6 cm (3 x 3 in.) pezzi 3000
17821501 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 in.) pezzi 3000
17831501 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 in.) pezzi 3000
17841501 20.3 x 20.3 cm (8 x 8 in.) pezzi 1000
17851501 22.9 x 22.9 cm (9 x 9 in.) pezzi 1000
17861501 22.9 x 30.5 cm (9 x 12 in.) pezzi 1000
17871501 30.5 x 30.5 cm (12 x 12 in.) pezzi 1000
17881501 38.1 x 38.1 cm (15 x 15 in.) pezzi 1000
17891501 45.7 x 45.7 cm (18 x 18 in.) pezzi 1000
17801511 45.7 x 55.9 cm (18 x 22 in.) pezzi 1000
17811511 50.8 x 50.8 cm (20 x 20 in.) pezzi 1000
17821511 61 x 61 cm (24 x 24 in.) pezzi 250
17831511 76.2 x 76.2 cm (30 x 30 in.) pezzi 250
17841511 91.4 x 91.4 cm (36 x 36 in.) pezzi 250
17851511 101.6 x 101.6 cm (40 x 40 in.) pezzi 250
17861511 114.3 x 114.3 cm (45 x 45 in.) pezzi 250
17871511 114.3 x 121.9 cm (45 x 48 in.) pezzi 250
17881511 121.9 x 121.9 cm (48 x 48 in.) pezzi 250
17891511 137.2 x 137.2 cm (54 x 54 in.) pezzi 100
17801521 137.2 x 182.9 cm (54 x 72 in.) pezzi 100
17811521 152.4 x 152.4 cm (60 x 60 in.) pezzi 100
17821521 152.4 x 203.2 cm (60 x 80 in.) pezzi 50
24 options
Codice prodotto. 17891491
Marca: Keystone Cleanroom Products KCRP60001.5X01.5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SMS sterilization wraps provide a microbial barrier and are ideal for pharmaceutical production applications. They are designed for use in steam, ethylene oxide, and hydrogen peroxide sterilization processes.
  • Manufactured and packaged in a Certified ISO 8 cleanroom
  • Clean - no cellulose
  • Strong, rip and tear resistant 88 gsm material
  • Soft and drape-able fabric
  • An extensive range of sizes available means less cutting
  • Hydrophobic barrier allows sterilization gasses but prevents liquid and microbial penetration
  • Sub packed into sealed labeled poly bags with Lot Number and Date of Manufacture for complete traceability
  • Certificate of Conformance sent with each shipment
  • Made in the USA
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura None
Colore Blue
Monouso Single-use
Materiale SMS Fabric
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 30.5 cm
Senza lattice Yes
Velocità di trasmissione vapore di umidità 5.1 cm
N. per custodia 3 in.
N. per confezione 7.6 cm
Confezione esterna 4 in.
Imballaggio interno protettivo 6 in.
Quantità 15.2 cm
Resistente a 8 in.
Size 20.3 cm
Metodo di sterilizzazione 22.9 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 12 in.
Temperature Range (Metric) 30.5 cm
Spessore (sistema imperiale) 12 in.
Dimensioni (L x P) 3.8 x 3.8 cm (1.5 x 1.5 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 3.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 cm
Larghezza (sistema metrico) 3.8 cm
Product Type Sterilization Wrap (Super-duty)