Learn More
Euro Protection™ Blue SPP Coverall
Codice prodotto. p-7146791
Click to view available options
Size:
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 12033226
Marca: Euro Protection™ 42204
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Euro Protection™ Blue SPP Coverall is lightweight, disposable and features elastic at various points for good fit.
  • Hood with tightening elastic.
  • Zipper.
  • Tightening elastic on cuffs, waist, and ankles.
  • Light weight
  • Disposable
  • Comfortable
Specifica
Product Type General Purpose Coveralls
Size X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene
Colore Blue
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Resistenza Abrasion
Certifications/Compliance (Europe) 1. Annexe II, Book III, Title I, Fourth Part of Code du Travail2. Article R412-233. EN530Article R4311-12
Da utilizzare con (applicazione) Visitors, Agrobusiness Industries, Cleaning, Packaging, Maintenance
Peso (sistema metrico) 50 g/m2
Quantità 50/Pk.