Learn More
Kimberly-Clark™ Panni per la pulizia WypAll™
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
416 x 344 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Certificati per il contatto con gli alimenti, questi panni per la pulizia con codice colore sono disponibili in 4 colori diversi per evitare le contaminazioni incrociate
- L'avanzata tecnologia Hydroknit™
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni per pulizia Wypall |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9.055 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 416 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.055 in |
| Larghezza (sistema metrico) | 23.4 cm |
| Materiale | Tessuto Hydrokint |
| Colore | Blu |
| Monouso | Reusable |
| Dimensioni (L x P) | 416 x 344 mm |
| Formato | Intercalato |
| Vedi altri risultati |