Learn More
Kimberly-Clark™ Panni a erogazione centrale WypAll™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12764386
Click to view available options
Quantità confezione:
6 Rolls x 630 Sheets
Dimensione della confezione:
6 rotoli
Codice prodotto. 12764386
Marca: Kimberly-Clark™ 7494
Panno a 1 velo durata limitata, Azzurro. Perfetto per i compiti di media entità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili. La tecnologia AIRFLEX™
  • Delivered in a centrefeed roll format
  • Versatile mid-size wiper rolls can be used inside or outside a dispenser and offer more sheets per roll, resulting in less refills and fewer trucks on the road
  • Roll compatible with wiper dispensers and ReachPlus™ dispenser (6521), offering more reliable single sheet dispensing solutions
  • Unique Airflex™ technology deliver exceptional strength and absorbency
  • Perforated centrefeed rolls are suitable for food contact and ideal for light duty hygiene wiping such as cleaning food preparation areas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 15.35 in.
Lunghezza (sistema metrico) 58.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15.35 in
Larghezza (sistema metrico) 39 cm
Materiale Paper
Colore Blu
Dimensioni (L x P) 38 x 18.3 cm (15 x 7.2 in.)
Formato Centerfeed Roll
Da utilizzare con (applicazione) For everyday cleaning, frequent light wiping and small spills
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aquarius wiper dispenser
Quantità confezione 6 Rolls x 630 Sheets
Strato 1-ply
Sterilità Non sterile