Learn More
Brady™ BMP™50 Series Printable Repositionable Vinyl Cloth Labels
Codice prodotto. 12744059
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41, BMP51, BMP53 printers
BMP51 and BMP53 Printer
Dimensioni (sistema imperiale):
0.375 in. x 20 ft.
0.5 x 1 in.
0.75 x 0.5 in.
1 x 1.25 in.
1 x 1.9 in.
Include:
1 (cont.)
100 labels
160 labels
180 labels
220 labels
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 12744059
Marca: Brady™ 143334
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for use with various BMP™50 series label printers. Brady™ BMP™50 Series Printable Repositionable Vinyl Cloth Labels offer a repositionable adhesive and are intended for use in wire and cable marking, component or equipment identification, barcoding, and other general identification.
  • Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, yet allow for clean removal and repositioning
  • Stick to any clean, dry surface
  • Specially formulated topcoat for excellent print quality
  • All-in-one cartridge includes label supply and R6200 Series ribbon
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS, UL
Tipo di adesivo Rubber, Repositionable
Colore Black, White
Finitura Semi-gloss
Formato Cartridge
Materiale Vinyl Cloth (B-498)
Print Technology Thermal Transfer
Testo di visualizzazione None
Da utilizzare con (applicazione) Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Wire and cable marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41, BMP51, BMP53 printers
Include 180 labels
Durata della vita 2 Years
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (sistema imperiale) 0.5 x 1 in.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40 to 176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Forza di trazione 55 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 180 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm