Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: CleanLift™ Indoor/Outdoor Vinyl
Codice prodotto. 12784079
Click to view available options
Colore:
Black on Clear
Black on Orange
Black on White
Black on Yellow
Red on White
White on Blue
White on Green
White on Red
Altezza (sistema metrico):
609.6 cm
762 cm
Larghezza (sistema metrico):
12.70 mm
38.10 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 12784079
Marca: Brady™ 143402
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
BMP™51/BMP™53 Cartridges: CleanLift™ Vinyl labels are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
BMP™51/BMP™53 Cartridges: CleanLift™ Vinyl labels are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
  • Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces—including outdoors
  • Conforms and adheres to "difficult" surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
  • Resistant to exposure to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents and general industrial grime
  • All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifica
Colore White on Red
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker
Materiale Vinyl
Lunghezza (sistema imperiale) 25 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7.62 m
Larghezza (sistema metrico) 38.10 mm
Altezza (sistema metrico) 762 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Tipo di adesivo Permanent
Sterilità Non-sterile
Descrizione BMP51/53 Labelmaker Tape
Finitura Gloss
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40 to 180°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Certificazione/Conformità ASTM D 523, PSTC-133, RoHS
Da utilizzare con (applicazione) Pipemarkers, arrow tape, warehouse marking, warning panels, safety signs, arc flash and visual workplace labels for indoor/outdoor usage
Quantità 1 Ea.