Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Self-Laminating Vinyl
Codice prodotto. 12753999
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
1 in.
1.6 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12753999
Marca: Brady™ 143256
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Color: Black on White/Clear
  • Material: Self-Laminating Vinyl
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifica
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Vinyl
Larghezza (sistema imperiale) 1.74 in.
Larghezza (sistema metrico) 44.45 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 25.40 x 44.45 mm
Tipo di adesivo Permanent
Descrizione BMP51/53 Labelmaker Labels
Finitura White printable zone and a translucent over laminating area
Forma Rectangle
Forza di trazione 12 lb./in.
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, UL, RoHS
Da utilizzare con (applicazione) Wire and cable identification
Quantità 1 Ea.