Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Self-Laminating Vinyl
Codice prodotto. 12773999
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
1 in.
1.6 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12773999
Marca: Brady™ 143269
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Color: Black on White/Clear
  • Material: Self-Laminating Vinyl
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Vinyl
Larghezza (sistema imperiale) 1.74 in.
Larghezza (sistema metrico) 44.45 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.6 in.
Altezza (sistema metrico) 3.81 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 38.10 x 44.45 mm
Tipo di adesivo Permanent
Descrizione BMP51/53 Labelmaker Labels
Finitura White printable zone and a translucent over laminating area
Forma Rectangle
Forza di trazione 12 lb./in.
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, UL, RoHS
Da utilizzare con (applicazione) Wire and cable identification
Quantità 1 Ea.