Learn More
Brady™ BMP™71 Series Defender™ Tamper Resistant Vinyl Labels - White
Codice prodotto. 11765663
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.5 x 1 in.
1.9 x 3 in.
1 x 1.5 in.
1 x 2 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11765663
Marca: Brady™ 114967
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tamper-Resistant Vinyl (B-351) is designed to fracture easily in order to show signs of product tampering and to prevent on-piece label removal.
  • High performance white matte vinyl with permanent adhesive is ideal for applications that require resistance to product tampering
  • Use caution when removing from liner as material is fragile
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • Service temperature of -40 to 180° F (-40 to 82° C)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155
Descrizione Label
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Formato Rotolo
Materiale Vinyl
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Label Printer
Etichette per riga 1
Lingue No Text
Quantità 250/Roll
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 1.5 x 1 in. (W x H)
Dimensions (LxW) 1 x 1.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) area stampabile 1.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 80.01 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 1.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 1 in.