Learn More
Brady™ BMP™71 TLS 2200™ Series WorkHorse™ Solvent Resistant Polypropylene Labels - White, T Flag
Codice prodotto. p-7111384
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.788 x 1.18 in.
missing translation for 'unitSize'
1 rotolo
Product Code. 11558624
missing translation for 'mfr': Brady™ 217021
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
White B-425 thermal transfer printable Polypropylene is ideal for labeling applications requiring excellent solvent resistance and print performance.
  • No visible affect to label when exposed to most common chemicals, oils or water
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • UL approved
  • CSA accepted
  • Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
  • Service temperature of -94 to 176° F (-70 to 80° C)
Specifications
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472 part 815); UL Recognized
Descrizione Label
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Formato Rotolo
Materiale Polypropylene
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™61 Labeling System; BMP™71 Label Printer; TLS 2200™ Thermal Labeling System; TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etichette per riga 1
Lingue No Text
Quantità 250/Roll
Forma Square
Dimensioni (sistema imperiale) 1.18 x 0.788 in. (W x H)
Dimensions (LxW) 0.788 x 1.18 in.
Lunghezza (sistema imperiale) area stampabile 1.18 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.18 in.
Larghezza (sistema metrico) 67.31 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 1.18 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.788 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.788 in.