Learn More
Brady™ BMP21-Plus Label Printer Kit
Click to view available options
:
Includes: Li-ion Battery and EU Power Cord
Specifica
Specifica
| Product Type | BMP21-PLUS Portable Label Printer |
| Tipo di display | LCD |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Larghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 235 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 50 mm |
| Dimensioni (L x P) | 19 mm |
| Capacità colore | Monochrome |
| Descrizione | BMP21-PLUS Label Printer - Electrical Printer Kit - EU |
| Include | Li-ion Battery and a EU Power Cord |
| Vedi altri risultati |