Learn More
Brady™ BMP51 Label Printer Kit, EU
Codice prodotto. 11902732
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
90 mm
Tipo di software:
Codesoft, LabelMark
LabelMark
LabelMark, CodeSoft
Dimensione della confezione:
1 BX
1 PCS
Pezzo
Codice prodotto. 11902732
Marca: Brady™ 710896
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Multi-featured portable label maker for quickly making labels on the go. Brady™ BMP51 Label Printer Kit includes a built-in cutter and uses easy, top-loading cartridges. EU plug.
  • 300 DPI print head.
  • Prints labels up to 38.1mm wide.
  • Prints on continuous and die-cut materials.
  • Includes built-in cutter, easy top-loading cartridges, options for battery power
  • Full QWERTY keyboard
Specifica
Product Type Label Printer
Tipo di display Monocolor LCD
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema metrico) 115 mm
Altezza (sistema metrico) 90 mm
Profondità (sistema metrico) 225 mm
Dimensioni (L x P) 38.1 mm
Capacità colore Monocromatico
Descrizione QWERTY
Include This printer ships in a hard case with a Rechargeable Lithium Ion Battery, USB Cable, AC adaptor with power cord, Product CD, Brady Printer Drivers CD, Quick Start Guide, a Bluetooth network card, LabelMark Standard Labelling Software and an MC1-1000-422
Lingue Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian (Bokmål), Portuguese, Spanish, Swedish
Memoria 48 MB - up to 25,000 labels
Velocità di stampa 25.4 mm/sec
Risoluzione 300 dpi
Tipo di software LabelMark
Tipi di connettore USB, Bluetooth e Ethernet opzionale, WiFi
Peso (sistema metrico) 1.4 kg
Da utilizzare con (applicazione) Elettricità, comunicazione dati, impianti/sicurezza, fabbricazione di prodotti e pannelli, etichettatura in laboratorio
Quantità 1 Ea.
Warranty 2 anni
Dettagli alimentazione Batteria agli ioni di litio e alimentazione CA