Learn More
Brady™ Etichettatrice BMP51
Codice prodotto. p-8000988
Click to view available options
Product Type:
Label Printer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12719638
Marca: Brady™ 710900
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With built-in Bluetooth™ technology for wireless printing.
  • Design and print labels with Android phone with Brady mobile app
  • With 300 DPI print head
  • Prints labels up to 38.1mm wide
  • Prints on continuous and die-cut materials
  • With built-in cutter
  • Prints labels up to 38.1mm wide
  • Includes full QWERTY keyboard
Specifica
Product Type Label Printer
Tipo di display Monocolor LCD
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema metrico) 115 mm
Dimensioni (L x P) 38.1 mm
Capacità colore Monocromatico
Include Spina UK
Lingue Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian (Bokmål), Portuguese, Spanish, Swedish
Memoria 48 MB - up to 25,000 labels
Velocità di stampa 25.4 mm/sec
Risoluzione 300 dpi
Tipo di software LabelMark
Tipi di connettore USB, Bluetooth ed Ethernet facoltativa, WiFi
Dettagli alimentazione Batteria agli ioni di litio e alimentazione CA