Learn More
Brady™ BMP61 M611 Nylon Labels
Wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as vials.
26.75€ - 88.45€
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic
Materiale Nylon
Print Technology Thermal Transfer
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory ID - Bottle, Tube & Vial
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™61 Labeling System, BradyPrinter™ M611
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Product Type Dimensioni (sistema imperiale) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Dimensioni (sistema imperiale) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
17190431
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
150889
Labels 0.375 x 0.375 in. Red Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17110441
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
150891
Labels 0.5 x 0.5 in. White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17150431
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
150885
Labels 0.375 x 0.825 in. (W x H) White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17140431
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
150884
Labels 1 x 0.5 in. (W x H) White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17160431
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
150886
Labels 0.5 x 1 in. (W x H) White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17170431
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
150887
Labels 1.5 x 1.25 in. (W x H) White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17130441
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
150893
Tape 0.375 in W x 30 ft L White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17140441
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
150894
Tape 0.5 in W x 30 ft L White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17150441
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
150895
Tape 0.75 in W x 30 ft L White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17120441
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
150892
Tape 1 in W x 30 ft L White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C)
  • Low-profile material that adheres to surfaces that are smooth, rough or powder coated, as well as to irregular surfaces or surfaces with low surface energy
Specifica
Specifica
Acrylic
Thermal Transfer
BMP™61 Labeling System, BradyPrinter™ M611
Nylon
Laboratory ID - Bottle, Tube & Vial
0.0065 in.