Learn More
Brady™ Stampante monocromatica per etichette BMP71
Codice prodotto. 10618988
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Tipo di software:
LabelMark
LabelMark, Markware
Markware
Workstation
Tipo di spina:
EU Plug
UK Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10618988
Marca: Brady™ 710601
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Portable label printer
The flagship of Brady's portable printer range, the BMP™71 Mobile Label Printer is a 'high-end' portable cable and wire label printer ideal for the telecom/datacom and electrical markets, but also perfect for printing health and safety signs and labels in a variety of other workplace environments.
  • Electronic and general labelling, laboratory identification, safety identification, wire and cable marking
  • Continuous tape and die cut labels
  • 500+ symbols included
  • Maximum label width 50.8mm
  • Recommended usage per day: 1000
  • Maximum print width 45.97mm
  • Print speed 38mm/sec
  • Resolution 300 dpi
  • Height 116.80mm
Specifica
Product Type Label Printer
Tipo di display LCD
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema metrico) 332.70 mm
Larghezza (sistema metrico) 241.3 mm
Altezza (sistema metrico) 116.80 mm
Profondità (sistema metrico) 332.70 mm
Dimensioni (L x P) 241.30 x 332.70 mm
Capacità colore Monochrome
Include 2 label rolls, 1 black ribbon cartridge, rechargeable battery, AC adapter, USB communication cable, adapter for TLS2200™ / HandiMark™ material roll, Quick Start Guide, product CD (with printer drivers, examples, comprehensive user manual), cleaning
Lingue Dutch, English, French, German
Memoria 200 MB - up to 100,000 labels
Velocità di stampa 38.10 mm/sec.
Risoluzione 300 dpi
Tipo di software LabelMark, Markware
Tipi di connettore USB
Temperature Range (Metric) 4 to 49° C
Peso (sistema metrico) 2.49 kg
Da utilizzare con (applicazione) General labeling and marking of electronic components, Laboratory Identification, Safety signs, Wire and Cable marking
Quantità 1 Ea.
Warranty 2 Years
Dettagli alimentazione 220 V
Keyboard Type AZERTY
Tipo di spina EU Plug