Learn More
Brady™ Stampante monocromatica per etichette BMP71
Codice prodotto. 11554254
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Tipo di software:
LabelMark
LabelMark, Markware
Markware
Workstation
Tipo di spina:
EU Plug
UK Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11554254
Marca: Brady™ 710599
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Portable label printer
  • With 500 plus symbols included
  • Color LCD Screen
  • Continuous Tape and Die Cut Labels
Specifica
Product Type Label Printer
Tipo di display LCD
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema metrico) 332.70 mm
Larghezza (sistema metrico) 241.30 mm
Profondità (sistema metrico) 116.80 mm
Dimensioni (L x P) 241.30 x 332.70 mm
Capacità colore Monochrome
Include Hard case with Rechargeable NiMH Battery, AC Adaptor, USB Communications Cable, TLS2200™/HandiMark™ Material Roll Adaptor, Quick Start Guide, Product CD (w/Printer Driver, Tutorials, Full User Guide), Cleaning Kit
Lingue Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Swedish
Memoria 200 MB - up to 100,000 labels
Velocità di stampa 38.10 mm/sec.
Risoluzione 300 dpi
Tipo di software Workstation
Tipi di connettore USB
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Peso (sistema metrico) 2.49 kg
Da utilizzare con (applicazione) General labeling and marking of electronic components, Laboratory Identification, Safety signs, Wire and Cable marking
Quantità 1 Ea.
Warranty 2 Years
Dettagli alimentazione AC Adaptor, Rechargeable Battery
Keyboard Type QWERTY
Tipo di spina EU Plug