Learn More
BMS-191011, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484208
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16484208
Marca: Medchem Express HY108593
MedChemExpress BMS-191011 (BMS-A) is an opener of the large-conductance, Ca2+-activated potassium (maxi-K) channel, effective in stroke models.
BMS-191011 (BMS-A) is an opener of the large-conductance, Ca2+-activated potassium (maxi-K) channel, effective in stroke models.
Specifica
Materiale o nome chimico BMS-191011
CAS 202821-81-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H10ClF3N2O3
Quantità 10 mg
Sinonimo BMS-A
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (337.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=NN1CC3=CC(Cl)=CC=C3O
Molecular Weight (g/mol) 370.71
Peso formulazione 370.71
Percent Purity 98.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.