missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMS-378806, MedChemExpress

Codice prodotto. 16445968
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16445968

Marca: Medchem Express HY14134

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress BMS-378806 is a potent HIV-1 attachment inhibitor that interferes with CD4-gp120 interactions. BMS-378806 selectively inhibits the binding of HIV-1 gp120 to the CD4 receptor with EC50 of 0.85-26.5 nM in virus.

BMS-378806 is a potent HIV-1 attachment inhibitor that interferes with CD4-gp120 interactions. BMS-378806 selectively inhibits the binding of HIV-1 gp120 to the CD4 receptor with EC50 of 0.85-26.5 nM in virus.

Specifica

Materiale o nome chimico BMS-378806
Forma fisica Solid
CAS 357263-13-9
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H22N4O4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo BMS-806
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (41.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C2C(NC=C2C(C(N3CCN(C[C@H]3C)C(C4=CC=CC=C4)=O)=O)=O)=NC=C1
Molecular Weight (g/mol) 406.43
Peso formulazione 406.43
Percent Purity 98.61%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato