missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BMS-378806, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Descrizione
BMS-378806 is a potent HIV-1 attachment inhibitor that interferes with CD4-gp120 interactions. BMS-378806 selectively inhibits the binding of HIV-1 gp120 to the CD4 receptor with EC50 of 0.85-26.5 nM in virus.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | BMS-378806 |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 357263-13-9 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H22N4O4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Sinonimo | BMS-806 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 16.67 mg/mL (41.02 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto