Learn More
IKA™ Provette BMT-50-S-M-Gamma
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMT-50-S-M
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Components: Tube, stainless steel balls, cover
- Additional media quantities may be added during operation
- Sampling during operation
- Sample preparation under sterile conditions
- Germ free conservation of samples (tissue, blood, etc.)
Specifica
Specifica
| Product Type | Provetta BMT-50-S-M |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Introduzione di estrazioni di campioni o terreni durante il processo di agitazione, dispersione o macinatura in condizioni sterili |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMT-50-S-M |
| Quantità confezione | Confezione da 10 |