Learn More
BOC-5-Aminopentanoic acid, 97%
Codice prodotto. p-7077318 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15254238
Marca: Thermo Scientific Acros 448240050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 27219-07-4 | C10H19NO4 | 217.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27219-07-4
Formula molecolare C10H19NO4
Molecular Weight (g/mol) 217.26
InChI Key GFMRZAMDGJIWRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boc-5-ava-oh, 5-tert-butoxycarbonylamino valeric acid, boc-5-aminovaleric acid, 5-boc-amino valeric acid, 5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, 5-boc-amino-pentanoic acid, n-boc-5-aminopentanoic acid, pentanoic acid, 5-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-5-aminovaleric acid
PubChem CID 545848
IUPAC Name 5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico BOC-5-Aminopentanoic acid
Punto di fusione 45.0°C to 52.0°C
Punti di ebollizione 160.0°C to 168.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 217.26
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BOC-5-Aminopentanoic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.