Learn More
BOC-L-Tyrosine, 99+%
Codice prodotto. 10145060 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10145060
Marca: Thermo Scientific 275700050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3978-80-1 | C14H19NO5 | 281.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3978-80-1
Formula molecolare C14H19NO5
Molecular Weight (g/mol) 281.31
Numero MDL MFCD00037179
InChI Key CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
Sinonimo boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
PubChem CID 117439
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico BOC-L-Tyrosine
Punto di fusione 135.0°C to 140.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOC6H4CH2CH(COOH)NHCO2C(CH3)3
Rotazione specifica + 2.50
Acqua 1% Max. (K.F.)
IUPAC Name (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Quantità 5 g
Peso formulazione 281.3
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder