Learn More
MedChemExpress Boc-NH-PEG2-C2-NH2
Click to view available options
:
100 mg
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 248.32 g/mol |
| CAS | 153086-78-3 |
| Content And Storage | 4°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | PROTAC Linker 13 |
| Bersaglio | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.