Learn More
MedChemExpress Boc-NH-PEG3
Click to view available options
:
100 mg
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 249.3 g/mol |
| CAS | 139115-92-7 |
| Content And Storage | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | PROTAC Linker 10 |
| Bersaglio | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.