Learn More
Bohlender™ BOLA™ Connectors for Sampling Bags
Codice prodotto. 17126934
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
17126934 PTFE pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17126934 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore A22606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.84€
    19.77€ / pezzi 2
    Risparmia 7.07€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
PTFE connectors for sampling bags.
  • Connectors to be screwed in the ports of sampling bags
  • Bore diameter: 3 mm
Specifica
Materiale PTFE
Diametro (sistema imperiale) 0.24 in.
Diametro (sistema metrico) 6 mm