Learn More
Bohlender™ BOLA™ Eco Stopcock Plugs with Bore, Taper 1:10, PP
Click to view available options
Foro spina:
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
4 mm
Dimensione chiusura:
NS 12.5 x 27 mm
NS 14.5 x 29 mm
NS 18.8 x 37 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Thread M 10
Thread M 8
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 3
Descrizione
- With bore
- Smooth surface
- Grip and nut made of polypropylene
- Taper 1:10
- Washer included
Specifica
Specifica
| Foro spina | 2 mm |
| Descrizione | Taper 1:10 |
| Materiale | Polypropylene |
| Dimensione chiusura | NS 12.5 x 27 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thread M 8 |
| Colore | Red |