Learn More
Bohlender™ BOLA™ Eco Stopcock Plugs with Bore, Taper 1:10, PP
Codice prodotto. p-7237613
Click to view available options
Foro spina:
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
4 mm
Dimensione chiusura:
NS 12.5 x 27 mm
NS 14.5 x 29 mm
NS 18.8 x 37 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Thread M 10
Thread M 8
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 3
Codice prodotto. 17157484
Marca: Bohlender™ J122003
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Eco stopcock plugs with nut, grip and washer made of polypropylene.
  • With bore
  • Smooth surface
  • Grip and nut made of polypropylene
  • Taper 1:10
  • Washer included
Specifica
Foro spina 1.5 mm
Descrizione Taper 1:10
Materiale Polypropylene
Dimensione chiusura NS 12.5 x 27 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thread M 8
Colore Red