Learn More
Bohlender™ BOLA™ FEP Dropping Funnels with PTFE stopecock
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Transparent FEP Dropping funnel
- Fine adjustment stopcock with cone size 29 made of PTFE
- Integrated special nut (Safe-Lab) for easy locking and unlocking of the ground joint
Compliance
FDA
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Materiale | Plastic |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Transparent |
| Cone Size | 29 |
| Temperatura max (sistema metrico) | +110°C |
| Stopper Material | PTFE |
| Product Type | Dropping funnel with stopcock |