Learn More
Bohlender™ BOLA™ FEP Dropping Funnels with PTFE stopecock
Codice prodotto. p-7115284
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10013361
Marca: Bohlender™ B28503
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for easy locking and unlocking of the ground joint. BOLA dropping funnels are suited for a variety of applications.
  • Transparent FEP Dropping funnel
  • Fine adjustment stopcock with cone size 29 made of PTFE
  • Integrated special nut (Safe-Lab) for easy locking and unlocking of the ground joint
Compliance
FDA
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Plastic
Certificazione/Conformità FDA
Autoclavabile Autoclavable
Colore Transparent
Cone Size 29
Temperatura max (sistema metrico) +110°C
Stopper Material PTFE
Product Type Dropping funnel with stopcock