Learn More
Bohlender™ BOLA™ Measuring Cylinders
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Graduazioni:
1 mL
2 mL
2.5 mL
5 mL
Diameter (Metric) Inside:
24 mm
30 mm
40 mm
53 mm
Altezza (sistema metrico):
172 mm
202 mm
268 mm
308 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Translucent and non-porous
- Design based on ISO 4788
- With graduation (uncalibrated), spout and reinforcing ring
- Universal chemical resistance
- Product is only exposed to PTFE
- Hexagonal base prevents the cylinder from rolling
- Permanent, recessed graduation
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | PTFE |
| Graduazioni | 1 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.7 oz. |
| Forma | Cylinder |
| Diameter (Metric) Inside | 24 mm |
| Diameter (English) Inside | 0.94 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 6.8 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 172 mm |