Learn More
Bohlender™ Cuscinetti per agitatori in PTFE Bola
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
65mm
70mm
72mm
74mm
86mm
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
10 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ground joint cone made of PTFE with sealing rings on the outside to prevent sticking of the connection and to reduce danger of breaking glass
- Suitable for vacuum
- Universal chemical resistance
- Temperature range: -15 to +200°C
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) albero | 10 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per vuoto, cuscinetto perfetto per aste per agitatori in acciaio inox, vetro e BOLA |
| Lunghezza (sistema metrico) | 72mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Giunto rastremato standard | 29/32 |
| Temperatura (sistema metrico) | Da -200 a 250°C |
| Tipo | Cuscinetti per agitatore |