Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE T-Shape Tube Fittings
Codice prodotto. 10660172
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
10mm O.D.
12mm O.D.
14mm O.D.
16mm O.D.
6mm O.D.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10660172
Marca: Bohlender™ D50518
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
T-shaped Tube fitting made of PTFE. Includes three connections with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE. Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
  • T-shaped tube fitting made of PTFE
  • Nuts made of glass-fibre reinforced PTFE
  • Product is only exposed to PTFE
  • Vacuum suitable
Compliance
FDA
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Descrizione (L x H): 71 x 54mm
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 14 mm
Materiale PTFE
Overall Length (Metric) 71 mm
Da utilizzare con For Tubing 9.52mm O.D.
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 16mm O.D.
Dimensioni filo M 28 x 2
Forma T-shape
Altezza (sistema metrico) 54 mm
Include Nuts
Colore White
Pressione massima 5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Product Type Tube Fitting