Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Tubing
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
10mm O.D., 7.5mm I.D.
14mm O.D., 10mm I.D.
16mm O.D., 12mm I.D.
18mm O.D., 16mm I.D.
1mm O.D., .05mm I.D.
2.5mm O.D., 1.5mm I.D.
2.5mm O.D., 1.9mm I.D.
20mm O.D., 18mm I.D.
3mm O.D., 1.5mm I.D.
5.0mm O.D., 4.0mm I.D.
8mm O.D., 8mm I.D.
Dimensione della confezione:
10m
1m
3m
pezzi 10
Descrizione
- Almost universal chemical resistance
- Free from extractable agents
- Physiologically safe
- Non-adhesive surface
- Very good sliding characteristics
- Very good dielectric characteristics
- Flame retardant according to UL94V0
- Oxygen value more than 95
- Resistant to irradiation and weather
- Can be sterilized in ETO and in autoclaves
Compliance
FDA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.5 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.5 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Perfect tubing for aggressive and pure liquids or gases |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -200°C |
| Dimensioni dei tubi | 2.5mm O.D., 1.5mm I.D. |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave, Ethylene Oxide |
| Vedi altri risultati |