Learn More
Bohlender™ Distributori flessibili in polipropilene
Click to view available options
Include:
2 hose connectors
3 hose connectors
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Green PP screw cap for bottle thread GL 45
- Distributor body with hose connectors made of PP
- Restricted chemical resistance
- For working temperatures up to +110°C
Specifica
Specifica
| Colore | Verde |
| Da utilizzare con (applicazione) | For transferring gases or liquids |
| Include | 3 hose connectors |
| Materiale | Polipropilene |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Colore della vite | Green |
| Materiale della vite | Polyptopylene |
| Temperature Range (Metric) | –20 to 110°C |
| Colore chiusura | Verde |
| Product Type | Tappo |
| Vedi altri risultati |