missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Distributori flessibili in polipropilene

Codice prodotto. p-6927086
Click to view available options
Include:
2 hose connectors
3 hose connectors
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10217834

Marca: Bohlender™ D80024

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Tappi con distributori con tubo elastico per aspirazione o inserimento di liquidi. I tappi a vite Bohlender™ BOLA™ con distributori flessibili sono dotati di raccordi per tubi flessibili curvi sul lato superiore e dritti sul lato inferiore.

  • Green PP screw cap for bottle thread GL 45 
  • Distributor body with hose connectors made of PP
  • Restricted chemical resistance 
  • For working temperatures up to +110°C

Specifica

Colore Verde
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasferimento di gas o liquidi
Include 2 hose connectors
Materiale Polipropilene
N. per confezione 1 ciascuno
Colore della vite Verde
Materiale della vite Polipropilene
Temperature Range (Metric) –20 to 110°C
Colore chiusura Verde
Product Type Distributori flessibili BOLA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per tutti i flaconi con filettatura GL 45
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Vite
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato