Learn More
Bohlender™ BOLA™ Temperature Probe Lemo (PT 1000)
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
260 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- One measuring sensor PT 1000 in a PTFE-encapsulated stainless steel tube
- Temperature probe diameter: 8 mm
- Tip diameter: 6 mm
- Collar ring diameter: 12 mm
- Usable length: 200 mm
- With white PFA-coated cable (length: 1.5 m) and mounted Lemo plug size 1
- 2-wire system
- Typical response times: T 50: 16 to 18 s, T 90: 47 to 50 s
Specifica
Specifica
| Tipo | 2-wire System |
| Cable | PFA-coated |
| Interfaccia | Lemo™ Plug Size 1 |
| Materiale | PTFE, Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 260 mm |