Learn More
Bohlender™ BOLA™ Temperature Probes K and SMP-Connector
Codice prodotto. 17197564
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm (340 mm Overall)
500 mm (560 mm Overall)
Lunghezza (sistema imperiale):
12 in.
20 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17197564 300 mm (340 mm Overall) 12 in. Pezzo
17107574 500 mm (560 mm Overall) 20 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17197564 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore P186020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.45€
    146.33€ / pezzi 1
    Risparmia 94.12€
    39% Sconto
Spedizione stimata: 15-10-2026
Temperature Probes K and SMP-Connector with pointed tip and SMP connector.
  • Thermocouple K (Ni Cr + Ni) in a PTFE-encapsulated stainless steel tube
  • Temperature probe with pointed tip
  • Collar ring diameter: 12 mm
  • With green PFA-coated cable (length: 1.5 m) and SMP-connector
  • Typical response times: T 50: ca. 25 s, T 90: ca. 59 s
Specifica
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm (340 mm Overall)
Diametro (sistema metrico) camera d'aria 8 mm