Learn More
Bohlender™ BOLA™ Tri-clamp Gaskets
Codice prodotto. 17187334
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
25 mm
34 mm
50.5 mm
64 mm
91 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tubing with 10 mm I.D.
Tubing with 16 mm I.D.
Tubing with 20 mm I.D.
Tubing with 26 mm I.D.
Tubing with 32 mm I.D.
Tubing with 38 mm I.D.
Tubing with 50 mm I.D.
Tubing with 66 mm I.D.
Dimensioni (sistema metrico):
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17187334
Marca: Bohlender™ D93004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Double-sided tri-clamp gaskets with elastic PTFE sleeve and silicone inlay.
  • Silicone ring with double-sided, elastic washer made of PTFE
  • Suitable for Tri-clamp connections as per DIN 32 676
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubing with 10 mm I.D.
Dimensioni (sistema metrico) DN 10
Diameter (English) Outside 1 in.
Diametro (sistema metrico) parte esterna 25 mm
Materiale PTFE, Silicone