Learn More
Berkshire International™ Carte in cellulosa Bond
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Giallo
Pink
Verde
White
Size:
A3
A4
A5
Product Type:
BCR Bond 1040
BCR Bond 680
BCR Bond 850
Carta
Carta BCR Bond 1040
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Descrizione
cleanroom, paper, bond
Specifica
Specifica
| Materiale | Cellulosa |
| Colore | Blu |
| Da utilizzare con (applicazione) | Writing, Copying, and Printing Within Controlled Environments |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Photocopiers and Laser Printers |
| Formato pagina | Sheets |
| Product Type | BCR Bond 850 |
| Size | A4 |
| Peso (sistema metrico) | 850 g |