Learn More
Berkshire International™ Carte in cellulosa Bond
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12837133 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Giallo
Pink
Verde
White
Size:
A3
A4
A5
Product Type:
BCR Bond 1040
BCR Bond 680
BCR Bond 850
Carta
Carta BCR Bond 1040
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. Colore Size Product Type unitSize
12837133 Blue A4 BCR Bond 1040 pezzi 250
12847143 White A4 BCR Bond 680 pezzi 250
12857143 Blue A4 BCR Bond 680 pezzi 250
12897133 Bianco A4 BCR Bond 850 pezzi 250
12807143 Blu A4 BCR Bond 850 pezzi 250
12837143 Verde A4 BCR Bond 850 pezzi 250
12827143 Giallo A4 Carta pezzi 250
12817143 Pink A4 BCR Bond 850 pezzi 250
12877133 White A3 BCR Bond 850 pezzi 250
12887133 Blue A3 BCR Bond 850 pezzi 250
12867133 White A5 BCR Bond 1040 pezzi 250
12827133 White A4 Carta BCR Bond 1040 pezzi 250
12 options
Codice prodotto. 12837133
Marca: Berkshire International™ B104A4B25010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il nostro BCR™ Bond è realizzato con cellulosa della più pura qualità proveniente da foreste appositamente selezionate ed è appositamente rivestito per ridurre al minimo il rilascio di particelle e fibre.
  • Cellulosa purissima per ridurre al minimo la contaminazione
  • Rivestimento specializzato per ridurre particelle, fibre e microrganismi
  • La superficie liscia riduce la contaminazione delle particelle superficiali
  • Mantiene l'inchiostro da fotocopiatrici e stampanti laser per ridurre le sbavature
  • Tracciabilità completa del lotto su ogni caso garantendo qualità e controllo costanti
  • Doppio imballo per la pulizia
  • Soddisfa le linee guida RoHS
  • cleanroom, paper, bond
    Specifica
    Colore Blue
    Formato pagina Fogli
    Product Type BCR Bond 1040
    Size A4