Learn More
Thermo Scientific™ Bonded AVCS Pre-slit Caps
Codice prodotto. 15378026
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15378026
Marca: Thermo Scientific™ C500072B
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Significantly reduce the error rate of analysis that results from evaporation of solvent in vials which are not sealed correctly.
  • Re-analysis costs are reduced, sample data integrity increases, and sample throughput increases.
  • AVCS closures seal as well as crimp top vials.
  • AVCS design allows for consistent sealing, eliminating user-to-user variance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Pre-intagliato Yes
Setto PTFE/Silicone
Product Line Surestop
Quantità 100/Pk.