Learn More
Cole-Parmer™ BoPET XRF Window Film
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Spessore:
0.25 mil
Tipo:
Pellicola per finestre
Dimensione della confezione:
1 rotolo
500 fogli
Descrizione
- Riduce al minimo le perdite che potrebbero danneggiare lo spettrofotometro
Order Info
Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | XRF Spectrometers |
| Tipo | Pellicola per finestre |
| Descrizione | 2.5 in. Window Film Circles |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 6.35 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Covers sample window |
| Materiale | Mylar |
| Quantità | 500/scatola |
| Spessore | 0.25 mil |