Learn More
Borane-d{3}, 1M in tetrahydrofuran, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. p-7052196
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15421977
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 044188.AB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13763-62-7
Formula molecolare BD3
Molecular Weight (g/mol) 16.85
Numero MDL MFCD00064892
InChI Key UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Sinonimo borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 11062299
IUPAC Name trideuterioborane
SMILES [2H]B([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Borane-d_3
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 10 mL
Formula lineare BD3/(CH2)4O
Numero UN UN3148
Punto d'infiammabilità -21°C (-6°F)
Peso formulazione 16.84 as BD3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in tetrahydrofuran
Odore Ether-like
Imballaggio ChemSeal™ bottles
Sensibilità Air & Moisture Sensitive
Densità 0.876g/mL