Learn More
Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in toluene, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Borane dimethyl sulfide complex |
| CAS | 13292-87-0, 108-88-3 |
| Quantità | 800 mL |
| Formula molecolare | C2H9BS |
| Formula lineare | (CH3)2S·BH3 |
| Numero MDL | MFCD00013189 |
| Punto d'infiammabilità | 7°C |
| Indice di Merck | 15,1336 |
| Sinonimo | dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms |
| InChI Key | RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in Toluene
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.